Kluczowe dokumenty
SAB1305539
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-GST TAG antibody produced in mouse
clone 9AT106, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Hexahistidine-HIS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9AT106, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
western blot: 1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Zhu et al.
The Plant cell, 29(9), 2214-2232 (2017-08-18)
Plants use both cell surface-resident pattern recognition receptors (PRRs) and intracellular nucleotide binding leucine-rich repeat (NLR) receptors to detect various pathogens. Plant PRRs typically recognize conserved pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) to provide broad-spectrum resistance. By contrast, plant NLRs generally detect
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1305539-400UL4061835615537
SAB1305539-40TST