Kluczowe dokumenty
SAB2702378
Sigma-Aldrich
Monoklonalnyznacznik anty-GST
clone 3G10, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Monoklonalne przeciwciało anty-GST produkowane u myszy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-2 μg/mL
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Białko GST pasożytniczego robaka pasożytniczego Schistosoma japonicum wyrażone w E. coli
Zastosowanie
Dla WB: Stosować w stężeniu 0,5 - 2 μg/ml. Optymalne rozcieńczenia/stężenia powinny być określone przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczone powinowactwem do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, pH 7,4, niezawierająca konserwantów
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)