Kluczowe dokumenty
SAB1301623
Sigma-Aldrich
ANTI-GLP1 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GATA-like protein 1, GLP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29628 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kai-Chun Li et al.
Molecular cancer, 13, 172-172 (2014-07-17)
Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is a common cancer worldwide. Emerging evidence indicates that alteration of epigenetics might be a key event in HNSCC progression. Abnormal expression of histone methyltransferase G9a, which contributes to transcriptional repression of tumor
Yichao Fan et al.
Experimental eye research, 127, 104-116 (2014-06-10)
The breakdown of the inner endothelial blood-retinal barrier (BRB) and subsequent retinal vascular leakage are the main causes of vision loss due to diabetic retinopathy (DR). Exendin-4 (E4) is a long-acting agonist of the glucagon-like peptide 1 hormone receptor (GLP-1R)