Kluczowe dokumenty
SAB1300873
Sigma-Aldrich
Anti-PUM1 (Y83) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HsPUM, Anti-KIAA0099, Anti-PUM1, Anti-Pumilio homolog 1, Anti-Pumilio-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PUM1(9698)
Opis ogólny
PUM1 jest członkiem rodziny PUF, ewolucyjnie konserwowanych białek wiążących RNA spokrewnionych z białkami Pumilio z Drosophila i białkami czynnika wiążącego mRNA fem-3 z C. elegans. Białko to zawiera specyficzną sekwencyjnie domenę wiążącą RNA składającą się z ośmiu powtórzeń oraz N- i C-końcowych regionów bocznych i służy jako regulator translacji określonych mRNA poprzez wiązanie się z ich 3′ nieulegającymi translacji regionami. Ewolucyjnie zachowana funkcja tego białka u bezkręgowców i niższych kręgowców sugeruje, że ludzkie białko może być zaangażowane w translacyjną regulację embriogenezy oraz rozwój i różnicowanie komórek.
Immunogen
PUM1 (NP_055491, 67-101)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH odpowiadającym resztom aminokwasowym otaczającym Y83 ludzkiego PUM1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)