Kluczowe dokumenty
SAB1300825
Sigma-Aldrich
Anti-PSKH1 (N-term H70) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PSK-H1, Anti-PSKH1, Anti-Serine/threonine-protein kinase H1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSKH1(5681)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PSKH1 może być kinazą serynową związaną z SFC (kinaza serynowa związana z przedziałem czynników splicingowych), odgrywającą rolę w wewnątrzjądrowym transporcie białek SR (czynniki splicingowe inne niż nRNP zawierające domenę bogatą w serynę/argininę) i przetwarzaniu pre-mRNA. PSKH1 jest zlokalizowany w przedziale Golgiego wrażliwym na brefeldynę A, w centrosomach, w jądrze z nieco podobną do plamki obecnością, związany z błoną do retikulum endoplazmatycznego (ER) i błony plazmatycznej (PM) oraz bardziej rozproszony w cytoplazmie.
Immunogen
PSKH1 (NP_006733, )
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego PSKH1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)