Kluczowe dokumenty
HPA014667
Sigma-Aldrich
Anti-DPM3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DPM synthase complex subunit 3, Anti-Dolichol-phosphate mannose synthase subunit 3, Anti-Dolichol-phosphate mannosyltransferase subunit 3, Anti-Dolichyl-phosphate beta-D-mannosyltransferase subunit 3, Anti-MPD synthase subunit 3, Anti-Mannose-P-dolichol synthase subunit 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
FHDCEDAARELQSQIQEARADLARR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPM3(54344)
Opis ogólny
DPM3 (polipeptyd 3 mannozylotransferazy dolichylo-fosforanowej) jest składnikiem kompleksu syntazy dolicholu-P-mannozy (Dol-P-Man lub DPM), który obejmuje również DPM1 i DPM2. Jest to białko transmembranowe, które rezyduje w retikulum endoplazmatycznym (ER). Ma dwie alternatywnie splicowane izoformy, które różnią się długością ich N-końców. Jego region transmembranowy jest obecny na N-końcu, a C-końcowy ma charakter hydrofilowy i wiąże się z DPM1. Składa się z 92 aminokwasów i ma domenę typu coiled-coil na C-końcu.
Immunogen
Dolichol-phosphate mannosyltransferase subunit 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DPM3 (polipeptyd 3 mannozylotransferazy dolichlo-fosforanowej) kotwiczy cytozolową podjednostkę katalityczną DPM1 do błony retikulum endoplazmatycznego (ER) w kompleksie DPM. Kompleks ten katalizuje konwersję GDP-mannozy i fosforanu dolicholu do dolicholu-P-mannozy. Mutacja w tym genie, u jednej pacjentki, została powiązana z wrodzonymi zaburzeniami glikozylacji (CDG) typu I, charakteryzującymi się łagodną dystrofią mięśniową, kardiomiopatią rozstrzeniową i podwyższonym poziomem transaminaz. Jego ekspresja jest regulowana przez PLC (fosfolipazę C) γ i reaguje na androgen w nieinwazyjnych komórkach raka prostaty. Tłumi inwazyjność raka prostaty i promuje apoptozę komórek. Może być również zaangażowany w utrzymywanie prawidłowych interakcji między komórkami a macierzą zewnątrzkomórkową (ECM) poprzez regulację normalnej ekspresji białek powierzchniowych komórek związanych z GPI. Mutacje w tym genie powodują α-dystroglikanopatię, a zatem białko to działa jako łącznik między α-dystroglikanopatią a CDG.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72976
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dirk J Lefeber et al.
American journal of human genetics, 85(1), 76-86 (2009-07-07)
Alpha-dystroglycanopathies such as Walker Warburg syndrome represent an important subgroup of the muscular dystrophies that have been related to defective O-mannosylation of alpha-dystroglycan. In many patients, the underlying genetic etiology remains unsolved. Isolated muscular dystrophy has not been described in
Amy C Yang et al.
Molecular genetics and metabolism, 110(3), 345-351 (2013-07-17)
Congenital disorders of glycosylation (CDG) are rare genetic defects mainly in the post-translational modification of proteins via attachment of carbohydrate chains. We describe an infant with the phenotype of a congenital muscular dystrophy, with borderline microcephaly, hypotonia, camptodactyly, severe motor
E J Manos et al.
Oncogene, 20(22), 2781-2790 (2001-06-23)
The most ominous development in tumor progression is the transition to an invasive and metastatic phenotype. Little is known, however, about the molecular alterations that cause a tumor to become invasive. In view of this, we have used microarray expression
Hisashi Ashida et al.
The Journal of biological chemistry, 281(2), 896-904 (2005-11-11)
Dolichol-phosphate mannose (DPM) synthase is required for synthesis of the glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor, N-glycan precursor, protein O-mannose, and C-mannose. We previously identified DPM3, the third component of this enzyme, which was co-purified with DPM1 and DPM2. Here, we have established
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA014667-100UL4061836321666