Kluczowe dokumenty
SAB1300430
Sigma-Aldrich
Anti-MST3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Mammalian STE20-like protein kinase 3, Anti-STE20-like kinase MST3, Anti-STK24, Anti-STK3, Anti-Serine/threonine protein kinase 24
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MST3(8428)
Opis ogólny
Drożdżowy gen "Sterile 20" (STE20) funkcjonuje przed kaskadą kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK). U ssaków kinazy białkowe związane z STE20 można podzielić na 2 podrodziny w oparciu o ich strukturę i regulację. Członkowie podrodziny PAK (patrz PAK3; MIM 300142) zawierają C-końcową domenę katalityczną i N-końcową domenę regulatorową, która ma domenę wiążącą CDC42 (MIM 116952). Natomiast członkowie podrodziny GCK (patrz MAP4K2; MIM 603166), zwanej także podrodziną Sps1, mają N-końcową domenę katalityczną i C-końcową domenę regulatorową bez domeny wiążącej CDC42. STK24 należy do podrodziny GCK kinaz podobnych do STE20 (Zhou et al., 2000 [PubMed 10644707]).[dostarczone przez OMIM].
Gen MST3 (mammalian sterile 20 (Ste20) -like kinase 3) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 13q32.2. Gen ten ulega wszechobecnej ekspresji w różnych tkankach. MST3 należy do podrodziny kinaz III centrum zarodkowego. Znany jest również jako kinaza serynowo-treoninowa 24 (STK24). Kodowane białko zawiera domenę kinazową i domenę regulatorową odpowiednio na N i C-końcu. Białko zawiera dwie izoformy, a mianowicie MST3a i MST3b, które różnią się 12 aminokwasami. Białko jest głównie zlokalizowane w cytoplazmie.
Immunogen
MST3 (Q9Y6E0, 350-384)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego MST3.
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że MST3 (mammalian sterile 20 (Ste20) -like kinase 3) bierze udział w rozwoju prawidłowej filopodii, kręgosłupa dendrytycznego i synapsy pobudzającej. MST3 indukuje wzrost aksonu i jego regenerację in vivo. MST3 jest związany z apoptozą indukowaną przez kaspazę 3 w trofoblastach, indukowaną przez niedotlenienie.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sila K Ultanir et al.
Neuron, 84(5), 968-982 (2014-12-03)
Mammalian Sterile 20 (Ste20)-like kinase 3 (MST3) is a ubiquitously expressed kinase capable of enhancing axon outgrowth. Whether and how MST3 kinase signaling might regulate development of dendritic filopodia and spine synapses is unknown. Through shRNA-mediated depletion of MST3 and
Integrated genomic and expression profiling in mantle cell lymphoma: identification of gene-dosage regulated candidate genes.
Schraders M
British Journal of Haematology, 210-221 (2008)
Adrian M Gospodarek et al.
Journal of chromatography. A, 1371, 204-219 (2014-12-03)
In hydrophobic interaction chromatography (HIC), interactions between buried hydrophobic residues and HIC surfaces can cause conformational changes that interfere with separations and cause yield losses. This paper extends our previous investigations of protein unfolding in HIC chromatography by identifying protein