Kluczowe dokumenty
SAB1300096
Sigma-Aldrich
Anti-LATS1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-H-warts, Anti-Large tumor suppressor homolog 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase LATS1, Anti-WARTS, Anti-WARTS protein kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LATS1(9113)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest przypuszczalną kinazą serynowo-treoninową, która lokalizuje się w aparacie mitotycznym i kompleksuje z kinazą CDC2 kontrolującą cykl komórkowy we wczesnej mitozie. Białko jest fosforylowane w sposób zależny od cyklu komórkowego, z późną fosforylacją profazy pozostającą przez metafazę. N-końcowy region białka wiąże CDC2, tworząc kompleks wykazujący zmniejszoną aktywność kinazy histonowej H1, co wskazuje na rolę jako negatywnego regulatora CDC2/cykliny A. Ponadto C-końcowa domena kinazy wiąże się z własnym regionem N-końcowym, co sugeruje potencjalną negatywną regulację poprzez ingerencję w tworzenie kompleksu poprzez wiązanie wewnątrzcząsteczkowe. Dane biochemiczne i genetyczne sugerują rolę supresora nowotworów. Potwierdzają to badania na myszach z nokautem wykazujące rozwój mięsaków tkanek miękkich, guzów z komórek zrębu jajnika i wysoką wrażliwość na terapie rakotwórcze.
Immunogen
LATS1 (NP_004681, 1-30)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego LATS1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shanmin Zhao et al.
Cell death & disease, 11(1), 70-70 (2020-01-29)
Previous studies have shown that tumor necrosis factor (TNF)-α is a mediator of hepatotoxicity in liver injury. Moreover, TNF-α has also been reported to have a protective effect in liver regeneration, yet the function of TNF-α during liver injury remains