Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4504615
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LATS1/2 (pThr1079/1041) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-WARTS, Anti-wts
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 126 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr1079/pThr1041)
informacje o genach
Opis ogólny
Duża supresorowa kinaza nowotworowa 1-2 (LATS1/2) jest homologiem ssaczego genu supresorowego guza Drosophila (lats)/warts. LATS1 i LATS2 są kodowane przez gen zmapowany odpowiednio na ludzkich chromosomach 6q23-25.1 i 13q11-q12. hLATS2 ulega silnej ekspresji w mięśniach szkieletowych i sercu. LATS1 koduje przypuszczalną kinazę serynowo-treoninową.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego LATS1/2 wokół miejsca fosforylacji Thr1079/1041.
Zakres immunogenu: 1041-1090
Działania biochem./fizjol.
Duża kinaza supresorowa guza 1 (LATS1) i LATS2 są kluczowymi składnikami kinazy szlaku Hippo. Odgrywają one istotną rolę w regulacji progresji nowotworu i cyklu komórkowego poprzez różne mechanizmy i szlaki sygnałowe. LATS1 działa jako supresor nowotworu w raku szyjki macicy poprzez regulację ekspresji cykliny E, p27, metaloproteinazy macierzy 9 (MMP9) i białka 1 związanego z tak (YAP). Nadekspresja LATS2 prowadzi do rozwoju ostrej białaczki szpikowej (AML). Dlatego też jest uważany za potencjalny cel terapeutyczny w leczeniu AML.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The expression analysis of LATS2 gene in de novo AML patients.
Gholami M
Medical Oncology (Northwood, London, England), 31, 961-961 (2014)
Structure, expression, and chromosome mapping of LATS2, a mammalian homologue of the Drosophila tumor suppressor gene lats/warts.
Yabuta N
Genomics, 63, 263-270 (2000)
Molecular alterations of h-warts/LATS1 tumor suppressor in human soft tissue sarcoma.
Hisaoka M
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 82, 1427-1435 (2002)
LATS1 suppresses proliferation and invasion of cervical cancer
Molecular Medicine Reports, 15, 1654-1660 (2017)
Xiehong Liu et al.
Journal of cellular physiology, 234(4), 5117-5133 (2018-09-27)
Heat-shock protein B1 (HSPB1) is a multifunctional protein that protects against oxidative stress; however, its function in antioxidant pathways remains largely unknown. Here, we sought to determine the roles of HSPB1 in H9c2 cells subjected to oxidative stress. Using nonreducing