Key Documents
S9200
Anti-SORL1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LDLR class A repeats containing, Anti-LR11, Anti-LRP9, Anti-SORLA, Anti-SorLA-1, Anti-Sortilin-related receptor, Anti-gp250
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~250 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using rat cerebellum (S1 fraction)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SORL1(6653)
mouse ... Sorl1(20660)
rat ... Sorl1(300652)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1