Merck
S8629
Sigma-Aldrich
Sulfatase from Patella vulgata (keyhole limpet)
Type V, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 units/mg solid
Synonim(y):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
typ
Type V
Formularz
essentially salt-free, lyophilized powder
aktywność właściwa
≥5 units/mg solid
obecność zanieczyszczeń
β-Glucuronidase ≤2 unit/mg solid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Sulfataza z Patella vul gata została wykorzystana w badaniu w celu walidacji metody ilościowego oznaczania kwercetyny z ludzkiego osocza. Sulfataza z Patella vulgata została również wykorzystana w badaniu mającym na celu porównanie właściwości SRS-A z ludzkich płuc z różnymi frakcjami SRS z jednojądrzastych komórek szczurzych indukowanych jonoforem.
Definicja jednostki
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C (30 min assay).
substrat
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Slow reacting substances: comparison of some properties of human lung SRS-A and two distinct fractions from ionophore-induced rat mononuclear cell SRS.
M K Bach et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 122(1), 160-165 (1979-01-01)
I Erlund et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 727(1-2), 179-189 (1999-06-09)
A validated method for the quantitation of trace levels of quercetin from human plasma to be used in pharmacokinetic and biomarker studies is presented. Quercetin conjugates were hydrolysed enzymatically, plasma proteins were removed using a Bond Elut C18 extraction column
D J Smith et al.
Journal of animal science, 80(5), 1240-1249 (2002-05-22)
Ractopamine HCl is a beta-adrenergic leanness-enhancing agent recently approved for use in swine. Depletion of ractopamine in tissues, and elimination of ractopamine and its metabolites in urine, is of interest for the detection of off-label use. The objectives of this
Bradley J Stevenson et al.
Drug testing and analysis, 7(10), 903-911 (2015-03-06)
The hydrolysis of sulfate ester conjugates is frequently required prior to analysis for a range of analytical techniques including gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Sulfate hydrolysis may be achieved with commercial crude arylsulfatase enzyme preparations such as that derived from Helix
Rentsenkhand Sambuu et al.
The Journal of reproduction and development, 57(2), 303-306 (2010-12-09)
Zearalenone (ZEN) and its metabolites are important nonsteroidal estrogenic mycotoxins that cause reproductive disorders in domestic animals, especially pigs. We aimed to simultaneously detect ZEN and its metabolites á-zearalenol (α-ZOL) and β-zearalenol (β-ZOL) in porcine follicular fluid (FF) by liquid