Merck
S7071
Sigma-Aldrich
SD-208
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)pteridin-4-yl]pyridin-4-yl-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H10ClFN6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white to tan
rozpuszczalność
DMSO: >5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1-c2nc(Nc3ccncc3)c4nccnc4n2
InChI
1S/C17H10ClFN6/c18-10-1-2-13(19)12(9-10)15-24-16-14(21-7-8-22-16)17(25-15)23-11-3-5-20-6-4-11/h1-9H,(H,20,22,23,24,25)
Klucz InChI
BERLXWPRSBJFHO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
SD-208 był stosowany do hamowania aktywności kinazy ALK5 w bydlęcych komórkach naczyniowych siatkówki.2
Działania biochem./fizjol.
SD-208 jest inhibitorem kinazy 1 receptora TGF β, który jest podobno skuteczny przeciwko ludzkim glejakom złośliwym. Zwiększa aktywność lityczną i naciekanie guza przez poliklonalne komórki NK, limfocyty T CD8 i makrofagi.1
SD-208 jest inhibitorem kinazy TGF-βR I o IC50 = 49 nM w oparciu o bezpośredni test enzymatyczny aktywności kinazy TGFRI (ALK5) o swoistości > 100-krotnej wobec TGFRII.100-krotną względem TGFRII i co najmniej 17-krotną względem członków panelu powiązanych kinaz białkowych, w tym p38a, p38b, p38d, JNK1, EGFR, MAPKAPK2, MKK6, ERK2, PKC, PKA, PKD, CDC2 i CaMKII.
SD-208 jest nowym inhibitorem kinazy receptora beta transformującego czynnika wzrostu I (TGF-βR I). SD-208 hamuje wzrost i inwazyjność oraz zwiększa immunogenność mysich i ludzkich komórek glejaka in vitro i in vivo.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katharina Seystahl et al.
Neuro-oncology, 17(2), 254-265 (2014-08-29)
The transforming growth factor (TGF)-β and vascular endothelial growth factor (VEGF) pathways have a major role in the pathogenesis of glioblastoma, notably immunosuppression, migration, and angiogenesis, but their interactions have remained poorly understood. We characterized TGF-β pathway activity in 9
Tanja Stüber et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 8(1) (2020-04-19)
Immunotherapy with chimeric antigen receptor (CAR)-engineered T-cells is effective in some hematologic tumors. In solid tumors, however, sustained antitumor responses after CAR T-cell therapy remain to be demonstrated both in the pre-clinical and clinical setting. A perceived barrier to the
Martin Uhl et al.
Cancer research, 64(21), 7954-7961 (2004-11-03)
The cytokine transforming growth factor (TGF)-beta, by virtue of its immunosuppressive and promigratory properties, has become a major target for the experimental treatment of human malignant gliomas. Here we characterize the effects of a novel TGF-beta receptor (TGF-betaR) I kinase
Chandan K Nagaraju et al.
Scientific reports, 9(1), 8879-8879 (2019-06-22)
After myocardial infarction, resident fibroblasts (Fb) differentiate towards myofibroblasts (MyoFb), generating the scar tissue and the interstitial fibrosis seen in the adjacent myocardium. Fb and MyoFb have the potential to interact with cardiac myocytes (CMs) but insight into the phenotype-specific
Elisa Ventura et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(12), 4569-4574 (2017-05-10)
Glioblastoma is the most common and aggressive intrinsic brain tumor in adults. Self-renewing, highly tumorigenic glioma-initiating cells (GIC) have been linked to glioma invasive properties, immunomodulation, and increased angiogenesis, leading to resistance to therapy. TGF-β signaling has been associated with