Key Documents
S5321
S15535
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-4-(2,3-dihydro-1h-inden-2-yl)-piperazine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: ~6 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1COc2c(O1)cccc2N3CCN(CC3)C4Cc5ccccc5C4
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-2-5-17-15-18(14-16(17)4-1)22-8-10-23(11-9-22)19-6-3-7-20-21(19)25-13-12-24-20/h1-7,18H,8-15H2
Klucz InChI
QJPPEMXOOWNICQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.