Kluczowe dokumenty
S1450
Anti-Superoxide Dismutase (MnSOD) (DD-17)−Cy3 antibody produced in rabbit
1-2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IPO-B, Anti-Indophenoloxidase B, Anti-MNSOD, Anti-Manganese Superoxide Dismutase 2, Anti-Manganese dependent SOD, Anti-Mitochondrial SOD, Anti-SOD2, Anti-Superoxide dismutase 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
1-2 mg/mL
metody
direct immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa, rat NRK and mouse 3T3 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOD2(6648)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)