Merck
S1940
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Src (pTyr418) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-pp60src(pY418)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
chicken, mouse, human, rat
metody
western blot: 1:1,000 using human platelets or mouse NIH3T3 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr418)
informacje o genach
human ... SRC(6714)
mouse ... Src(20779)
rat ... Src(83805)
Opis ogólny
Src jest protoonkogenem, który reguluje funkcje neuronalne, takie jak różnicowanie komórek nerwowych. Rodzina kinaz Src obejmuje strukturalnie domeny SH2, SH3 i kinazowe, a także ujemny regulatorowy C-końcowy ogon. Src jest również zaangażowana w funkcje takie jak wzrost komórek, rozwój i interakcje komórka-komórka. Przeciwciało anty-fosfo-Src p(Tyr418) jest specyficzne dla ludzkiego, mysiego, szczurzego i kurzego Src (60 kDa).
Immunogen
Sekwencja ta jest konserwowana u ludzi, myszy, kurczaków i żab.
syntetyczny fosfopeptyd pochodzący z regionu src zawierającego tyrozynę 418, oparty na sekwencji ludzkiego src.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-Src p(Tyr418) jest odpowiednie do stosowania w metodzie western blot (1:1000 z użyciem ludzkich płytek krwi lub mysich komórek NIH3T3). Produkt może być również stosowany do immunoprecypitacji (1:1000 przy użyciu lizatów komórek HEK293 lub HEL).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami Dulbecco (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, z 50% glicerolem, 1,0 mg/ml BSA (bez IgG i proteaz) i 0,05% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T J Allen et al.
The Journal of physiology, 508 ( Pt 1), 1-14 (1998-06-06)
1. We examine the actions of a chemical phosphatase, 2,3-butanedione monoxime (BDM), on endogenous and expressed Ca2+ channel currents in Xenopus oocytes. In previous studies on L-type Ca2+ channel currents in cardiomyocytes and dorsal root ganglia, the inhibitory effects of
G Superti-Furga et al.
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 17(4), 321-330 (1995-04-01)
There is increasing evidence to suggest that cytoplasmic tyrosine kinases of the Src family have a pivotal role in the regulation of a number of cellular processes. Members of this family have been implicated in cellular responses to a variety
J R Engen et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 65(19), 3058-3073 (2008-06-20)
Src-family kinases are modular signaling proteins involved in a diverse array of cellular processes. All members of the Src family share the same domain organization, with modular SH3, SH2 and kinase domains followed by a C-terminal negative regulatory tail. X-ray
C A Ingraham et al.
Molecular and chemical neuropathology, 10(1), 1-14 (1989-02-01)
The proto-oncogene c-src has been implicated in the development and mature function of the nervous system. pp60c-src, the protein product of the c-src gene, is a tyrosine protein kinase that is highly enriched in fetal neural tissue. pp60c-src appears in
Xiaoming Fan et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-07-25)
Non-coding RNAs are important regulators of protein-coding genes. The current study characterized an antisense long non-coding RNA, ATP1A1-AS1, which is located on the opposite strand of the Na/K-ATPase α1 gene. Our results show that four splice variants are expressed in