Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701207
Sigma-Aldrich
Anty-Src
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.62 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
Gen ten jest wysoce podobny do genu v-src wirusa mięsaka Rous. Ten protoonkogen może odgrywać rolę w regulacji rozwoju embrionalnego i wzrostu komórek. Białko kodowane przez ten gen jest kinazą tyrozynowo-białkową, której aktywność może być hamowana przez fosforylację przez kinazę c-SRC. Mutacje w tym genie mogą być zaangażowane w złośliwą progresję raka okrężnicy. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego Src
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)