Kluczowe dokumenty
SAB4504536
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Src (pTyr418) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ASV, Anti-c-SRC, Anty-SRC1, Anty-THC6, Anty-p60-Src
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 59 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr418)
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
SRC (protoonkogen, niereceptorowa kinaza tyrozynowa) należy do rodziny kinaz Src (SFK). Zawiera domenę amino-końcową, konserwowane domeny homologii Src (SH2 i SH3), domenę kinazy tyrozynowej i koniec karboksylowy. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 20q11.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Src wokół miejsca fosforylacji Tyr418.
Zakres immunogenu: 386-435
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-Src (pTyr418) zostało użyte w immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
SRC (protoonkogen, niereceptorowa kinaza tyrozynowa) kontroluje wczesne zakażenie HIV-1 (ludzki wirus niedoboru odporności 1). Gen ten uczestniczy w podstawowych procesach fizjologicznych i patologicznych, takich jak kancerogeneza i progresja nowotworu. Aktywność kinazy Src pomaga w migracji komórek śródbłonka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
madSTORM: a superresolution technique for large-scale multiplexing at single-molecule accuracy.
Yi J, et al.
Molecular Biology of the Cell, 27(22), 3591-3600 (2016)
SH3 domain of c-Src governs its dynamics at focal adhesions and the cell membrane.
Machiyama H
FEBS Journal, 282(20), 4034-4055 (2015)
Subcellular and Dynamic Coordination between Src Activity and Cell Protrusion in Microenvironment.
Zhuo Y
Scientific Reports, 5, 12963-12963 (2015)
c-SRC protein tyrosine kinase regulates early HIV-1 infection post-entry
McCarthy SD, et al.
AIDS, 30(6), 849-858 (2016)
c-Src activation promotes nasopharyngeal carcinoma metastasis by inducing the epithelial-mesenchymal transition via PI3K/Akt signaling pathway: a new and promising target for NPC
Ke L, et al.
Oncotarget, 7(19), 28340-28355 (2016)