Kluczowe dokumenty
S1172
Sigma-Aldrich
Anti-Syntaxin 1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonim(y):
Anty-GEFSP9, Anty-STX1B1, Anty-STX1B2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable using rat brain sections
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using rat brain membranes
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
Syntaksyna 1 jest białkiem błonowym. Znana jest również pod nazwą HPC-1. Neurony wyrażają syntaksynę 1A.
Immunogen
highly purified GST fusion protein with the residues 1-265 of rat syntaxin 1A (intracellular, N-terminal).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Syntaxin 1 zostało użyte w Western blotting i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Syntaksyna 1 (STX1A) może kontrolować egzocytozę w pęcherzykach synaptycznych. W siatkówce STX1A może pomagać w strukturalnym tworzeniu INL (wewnętrznej warstwy jądrowej) i OPL (zewnętrznej warstwy splotowatej). Delecja STX1A u myszy wpływa na funkcje osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Może uczestniczyć w plastyczności nocyceptywnej kręgosłupa promowanej przez uszkodzenie nerwów obwodowych.
Postać fizyczna
Po rekonstytucji roztworem przeciwciała jest sól fizjologiczna buforowana fosforanami, pH 7,4, zawierająca 1% BSA i 0,05% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Critical role for Bim in retinal ganglion cell death
McKernan DP and Cotter TG
Journal of Neurochemistry, 102(3), 922-930 (2007)
Syntaxin 1 is expressed in the trout saccular hair cells: RT-PCR and immunocytochemical observations
KM Khan, et al.
Iranian Journal of Pharmaceutical Research : IJPR, 3, 10-10 (2004)
Impaired NGF/TrkA Signaling Causes Early AD-Linked Presynaptic Dysfunction in Cholinergic Primary Neurons
Latina V, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 11 (2017)
Chronic exercise enhances insulin secretion ability of pancreatic islets without change in insulin content in non-diabetic rats
Tsuchiya M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 430(2), 676-682 (2013)
SNARE protein expression in synaptic terminals and astrocytes in the adult hippocampus: a comparative analysis
Schubert V, et al.
Glia, 59(10), 1472-1488 (2011)