Merck
RES0197M-A7
SAFC
MOPS sodium salt
Synonim(y):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14NNaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
Endotoxin and microbial, tested
przydatny zakres pH
6.5-7.9
pKa (25°C)
7.2
przydatność
suitable for manufacturing use
obecność zanieczyszczeń
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Nasze portfolio 3815 wysokiej jakości surowców do stosowania w procesach biofarmaceutycznych spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości oraz posiada dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić wymagania określone w programie M-Clarity.
Program M-Clarity
Jakość buforów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesów biofarmaceutycznych, ponieważ bufory są niezbędne na prawie każdym etapie produkcji.
Nasza szeroka oferta materiałów buforowych produkowanych pod odpowiednią kontrolą jest dostosowana do Twoich potrzeb. Oferujemy produkty spełniające wszystkie potrzeby produkcyjne, począwszy od buforów klasy non-GMP do zastosowań o niskim ryzyku, aż po bufory IPEC-PQG GMP do zastosowań o wyższym ryzyku.
Zastosowanie
MOPS Sodium to bufor biologiczny określany również jako bufor "Propane Sultone". PKa MOPS Sodium wynosi 7,01, co czyni go idealnym kandydatem do stosowania w mediach i preparatach buforowych opartych na białkach w celu utrzymania stabilnego środowiska w roztworze. MOPS Sodium jest uważany za nietoksyczny dla linii komórek hodowlanych i zapewnia wysoką klarowność roztworu.
MOPS Sodium jest stosowany w pożywkach do hodowli komórkowych, biofarmaceutycznych preparatach buforowych zarówno na etapie poprzedzającym, jak i następującym oraz odczynnikach diagnostycznych. Bufory na bazie MOPS są stosowane w bioprocesach oczyszczania przeciwciał, peptydów, białek i składników krwi. Bufory na bazie MOPSO zostały opisane do utrwalania komórek z próbek moczu.
Opakowanie
Produkt jest dostępny w następujących rozmiarach opakowań:
RES0197M-A701X: pojemnik 100g
RES0197M-A702X: pojemnik 1kg
RES0197M-A704X: pojemnik 10kg
RES0197M-A705X: pojemnik 25kg
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has