475922
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade
≥99% (potentiometry), crystalline solid, Molecular Biology
Synonim(y):
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, CAS 1132-61-2 is a zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 6265
Próba
≥99% (potentiometry)
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
pKa (20°C)
7.2
rozpuszczalność
water: soluble
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Absorpcja
≤0.05 at 260 nm
≤0.05 at 280 nm
obecność zanieczyszczeń
DNases, proteases, RNases, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup