Kluczowe dokumenty
RB151-500
Sigma-Aldrich
Pożywka do wzrostu komórek mięśni szkieletowych królika (500 ml)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formularz
liquid
okres trwałości
6 mo.
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Gotowe do użycia nośniki typu "wszystko w jednym
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
zawarte w protokole
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Technical information for working with rabbit skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation.