Kluczowe dokumenty
RAB1151
Sigma-Aldrich
Rat OPN ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Spp1(25353)
Opis ogólny
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa szczurzą i mysią OPN. Inne gatunki nie zostały określone.
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tobias Zehnder et al.
Biofabrication, 9(2), 025016-025016 (2017-03-08)
Biofabrication aims to develop functional, biological constructs using automated processes (additive manufacturing, AM) involving different cell types and biomaterials (Groll  et al 2016  Biofabrication 13001 1-6). As bone tissue is based on the crosstalk between osteoblasts and osteoclasts at least
Fuqiang Huang et al.
Oncotarget, 8(39), 65789-65799 (2017-10-17)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of cancer-related death worldwide. Chronic hepatitis B virus (HBV) infection is a major cause for HCC. Hepatitis B virus X (HBx), one of four proteins encoded by HBV genome, plays a vital
Z Feldbrin et al.
Journal of diabetes and its complications, 32(8), 795-798 (2018-06-07)
The present study was designed to investigate the impact of osteopontin (OPN) in different tissue (e.g., plasma, muscles and bone) on amputation rate (in-hospital and during one year follow-up) for non-healing diabetic foot ulcers (DFUs). This pilot study consisted of
Fredrik Uhlin et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 79(3), 174-181 (2019-02-19)
Rapid progression of vascular calcification (VC) in hemodialysis (HD) patients is caused by several factors including inflammation and an imbalance between active inducers and inhibitors of VC. Growing evidence shows that online hemodiafiltration (ol-HDF), a combination of diffusive and convective
Shirley T Padilla et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-05)
Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) complicated with tuberculosis (TB) is a global public issue. Due to the paucity of bacteria in AIDS/TB, blood-based biomarkers that reflect disease severity are desired. Plasma levels of matricellular proteins, such as osteopontin (OPN) and galectin-9