Merck
RAB1092
Sigma-Aldrich
Human TSG-6 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonim(y):
Hyaluronate-binding protein, TSG-6, Tumor necrosis factor-inducible gene 6 protein 
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TNFAIP6(7130)
Opis ogólny
This ELISA antibody pair detects human TSG-6. Other species not yet determined.
Zastosowanie
Human TSG-6 ELISA Kit has been used to determine galectin G3 and intermediate metabolites level.
Działania biochem./fizjol.
Tumor necrosis factor (TNF)-α–stimulated gene 6 protein (TSG-6) has been implicated in regulation of cell-cell and cell-matrix interactions during inflammation and tumorigenesis. TSG-6 possess anti-inflammatory properties. It is also known to reduce inflammatory reactions triggered by ischemia in the heart. Thus, it might have a potential role in treating heart disease with other cells such as skeletal myoblasts, fetal myoblasts and embryonic stem cells.
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The value of determination of galectin-3 and midkine in serum of patients with thyroid cancer for the evaluation of tumor condition.
Liu Y, et al.
Journal of Hainan Medical College, 3, 38-38 (2017)
Reiko Iwazawa et al.
Cell transplantation, 27(9), 1390-1400 (2018-07-07)
Cell therapies using adipose-derived stem cells (ADSCs) have been used to treat inflammatory bowel disease (IBD) in human and dog. We previously reported the CellSaic technique, which uses a recombinant scaffold to enhance the efficacy of cell therapy. To examine
Anti-inflammatory protein TSG-6 secreted by activated MSCs attenuates zymosan-induced mouse peritonitis by decreasing TLR2/NF-?B signaling in resident .
Hosoo , et al.
Blood, 118, 330-338 (2011)
S Keisin Wang et al.
The Journal of surgical research, 220, 311-319 (2017-11-29)
The formation of abdominal aortic aneurysms (AAA) is characterized by a dominance of proinflammatory forces that result in smooth muscle cell apoptosis, extracellular matrix degradation, and progressive diameter expansion. Additional defects in the antiinflammatory response may also play a role
Woo-Jin Song et al.
Research in veterinary science, 125, 176-184 (2019-06-28)
Canine inflammatory bowel disease (IBD) is an intractable autoimmune disorder that results in various gastrointestinal and systemic symptoms. Mesenchymal stem cells (MSCs), which release immunomodulatory factors such as tumor necrosis factor-α (TNF-α)-induced gene/protein 6 (TSG-6) and prostaglandin E2 (PGE2), have