RAB0056
Mouse MCP-1 / CCL2 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Ccl2(20296)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko chemotaktyczne monocytów-1 (MCP-1)/Ligand chemokiny 2 z motywem C (CCL2) jest cytokiną, która odgrywa główną rolę w rekrutacji makrofagów. Jest niezbędna do rozwoju etapów gojenia się ran. CCL2 bierze udział w angiogenezie.
Zestaw Mouse MCP-1 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) jest testem immunoenzymatycznym in vitro do ilościowego pomiaru mysiego MCP-1 w lizacie komórkowym i tkankowym.
Immunogen
Rekombinowany mysi MCP1
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
- RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)Karta charakterystyki
- RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Karta charakterystyki
- RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)Karta charakterystyki
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Derek S Whelan et al.
Scientific reports, 10(1), 2642-2642 (2020-02-16)
Mesenchymal stromal cells (MSC) have immunomodulatory effects impacting macrophages, promoting polarisation towards a reparative phenotype. CCL2 is a potent cytokine involved in the recruitment of macrophages. We hypothesised that MSC derived CCL2 may be involved in the MSC therapeutic effect
Ruozhi Zhao et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 25(8), 851-857 (2014-06-14)
Atherosclerotic cardiovascular complications are the leading cause of death in diabetic patients. Monocyte adhesion is an early event for atherogenesis. Previous studies demonstrated that dark-skin berries had cardiovascular protective effects. We hypothesize that Saskatoon berry (SB) powder may reduce monocyte
John E S Park et al.
Thorax, 69(12), 1120-1127 (2014-09-17)
The burden of chronic heart failure (HF) is rising owing to an increased survivorship after myocardial infarction (MI). Pulmonary structural remodelling in patients with HF may protect against oedema while causing dyspnoea, the predominant symptom associated with HF. The cellular
Peter Mancuso et al.
PloS one, 9(9), e106420-e106420 (2014-09-10)
In the US and globally, dramatic increases in the prevalence of adult and childhood obesity have been reported during the last 30 years. In addition to cardiovascular disease, type II diabetes, and liver disease, obesity has recently been recognized as
Zhenyu Yao et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 102(9), 3291-3297 (2013-10-15)
Wear particles generated from total joint replacements can stimulate macrophages to release chemokines, such as monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), which is the most important chemokine regulating systemic and local cell trafficking and infiltration of monocyte/macrophages in chronic inflammation. One