Kluczowe dokumenty
R8656
Anti-Peroxiredoxin 2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NKEFB, Anti-Natural killer-enhancing factor B, Anti-PRDX2, Anti-TDPX1, Anti-Thiol-specific antioxidant 1, Anti-Thioredon peroxidase 1, Anti-Torin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~22 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.0-5.0 μg using lysate of mouse 3T3 cells
western blot: 0.5-1.0 using whole extract of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX2(7001)
mouse ... Prdx2(21672)
rat ... PRDX2(29338)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?