Merck
R4654
Sigma-Aldrich
Anti-Rab5 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Ras-Related Protein Rab5A
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~24 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK and mouse NIH-3T3 cells.
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extract of human A431 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB5A(5868)
mouse ... Rab5a(271457)
rat ... Rab5a(64633)
Opis ogólny
Białko związane z Ras składa się z trzech izoform, takich jak Rab5a, Rab5b i Rab5c. Rab5a jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 3p24.3. Gen ten koduje białko Rab5a o masie 23,66 kDa.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający resztom aminokwasowym 176-188 ludzkiego Rab5 z C-końcowym dodatkiem cysteiny, sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Rab5 produkowane u królików zostało użyte do western blottingu i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Białka Rab należą do małych GTPaz kontrolujących egzocytozę i endocytozę oraz regulujących transport pęcherzykowy. Rab5 reguluje szlak endocytarny w komórkach ssaków i jest aktywatorem autofagii. Pośredniczy w makroautofagii komórek wyrażających agregaty zmutowanego białka Huntingtina.
Rab5a jest niezbędny do degradacji receptora EGF za pośrednictwem naskórkowego czynnika wzrostu (EGF). Nadekspresja Rab5a jest związana z rozwojem różnych nowotworów, takich jak rak piersi, rak płuc, rak wątrobowokomórkowy (HCC) i rak jajnika.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4 i 15 mM azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Guescini et al.
Experimental cell research, 318(5), 603-613 (2012-01-24)
Recent evidence shows that cells exchange collections of signals via microvesicles (MVs) and tunneling nano-tubes (TNTs). In this paper we have investigated whether in cell cultures GPCRs can be transferred by means of MVs and TNTs from a source cell
Brinda Ravikumar et al.
Journal of cell science, 121(Pt 10), 1649-1660 (2008-04-24)
Huntington disease (HD) is caused by a polyglutamine-expansion mutation in huntingtin (HTT) that makes the protein toxic and aggregate-prone. The subcellular localisation of huntingtin and many of its interactors suggest a role in endocytosis, and recently it has been shown
Regulated dynamic trafficking of neurexins inside and outside of synaptic terminals
Neupert C, et al.
The Journal of Neuroscience, 35(40), 13629-13647 (2015)
Site-specific monoubiquitination downregulates Rab5 by disrupting effector binding and guanine nucleotide conversion
Shin D, et al.
eLife, 6, e29154-e29154 (2017)
Rab5a promotes the migration and invasion of hepatocellular carcinoma by up-regulating Cdc42
Yang X, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 11(1), 224-231 (2018)