R311-500
Rat Smooth Muscle Cell Growth Medium (500 ml)
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
okres trwałości
6 mo.
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
All-in-one ready-to-use media
Zastosowanie
Rat Smooth Muscle Cell Growth Medium (500 ml) has been used to culture rat aortic smooth muscle cells.
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
contained in protocol
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Protokoły
Technical information for working with rat aortic smooth muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation