Merck
R2886
Sigma-Aldrich
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt
β-glucuronidase substrate, ≥90%, powder
Synonim(y):
3-Phenoxazone 7-(β-D-glucuronide)
About This Item
Wzór liniowy:
C18H14NO9Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
product name
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt, ≥90%
Poziom jakości
Próba
≥90%
Postać
powder
rozpuszczalność
water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na].OC1C(OC(C(O)C1O)C(O)=O)Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2
InChI
1S/C18H15NO9.Na.H/c20-7-1-3-9-11(5-7)27-12-6-8(2-4-10(12)19-9)26-18-15(23)13(21)14(22)16(28-18)17(24)25;;/h1-6,13-16,18,21-23H,(H,24,25);;
Klucz InChI
AESIKFVBGSSFKP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt has been used for testing enzymatic activities.
Działania biochem./fizjol.
Resorufin β-D-glucuronide serves as a substrate for β-glucuronidase enzyme. It is considered as an internal hydrolysis indicator for enzyme action. Resorufin β-D-glucuronide possesses a high extinction coefficient.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Internal Hydrolysis Indicator for Sample Specific Monitoring of beta-Glucuronidase Activity
Taylor LL, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 41(5), 407-411 (2017)
Synthesis and application of resorufin beta-d-glucuronide, a low-cost chromogenic substrate for detecting Escherichia coli in drinking water
Magro G, et al.
Environmental Science & Technology, 48(16), 9624-9631 (2014)
Bi-Enzymatic Embolization Beads for Two-Armed Enzyme-Prodrug Therapy
Olesen MTJ, et al.
Advances in Therapy, 1(4), 1800023-1800023 (2018)