Kluczowe dokumenty
R140
Ro 04-6790 dihydrochloride
solid
Synonim(y):
4-Amino-N-[2,6-bis(methylamino)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide dihydrobromide
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
inicjator
Roche
ciąg SMILES
Cl.Cl.CNc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(NC)n1
InChI
1S/C12H16N6O2S.2ClH/c1-14-10-7-11(17-12(15-2)16-10)18-21(19,20)9-5-3-8(13)4-6-9;;/h3-7H,13H2,1-2H3,(H3,14,15,16,17,18);2*1H
Klucz InChI
QOAXXMSJHQHSFV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HTR6(3362)
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Przestroga
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)