Kluczowe dokumenty
R116-500
Sigma-Aldrich
Rat Fibroblast Growth Medium (500 ml)
Synonim(y):
Fibroblast Growth Medium
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formularz
liquid
Poziom jakości
okres trwałości
6 mo.
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
All-in-one ready-to-use media
Zastosowanie
Rat Fibroblast Growth Medium (500 ml) has been used to culture rat dermal fibroblast cells and primary rat lung fibroblast cells.
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
contained in protocol
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.