About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech NORC-1000
kolor
red
Opis ogólny
NovaRack zapewnia uniwersalną obudowę dla probówek i fiolek o różnych rozmiarach na tej samej powierzchni. Numeryczne oznakowanie każdej wnęki na probówki pozwala na łatwe organizowanie i śledzenie do 46 probówek. Stojak mieści 24 probówki mikrowirówkowe (0,5-2 mL), 14 probówek testowych (probówki hodowlane 12 x 75 mm, kriofiole i różne probówki do pobierania krwi), 7 probówek wirówkowych (15 mL) i jedną probówkę 50 mL. NovaRack jest wykonany z polipropylenu, można go sterylizować w autoklawie i jest dostępny w pięciu kolorach. Po dodaniu pręta przedłużającego Carousel Extension zdolność oszczędzania miejsca jest podwojona, a górny stojak może się obracać.
Informacje prawne
Novarack is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)