Kluczowe dokumenty
PZ0383
Palbociclib
≥98% (HPLC), powder, CDK 4 & 6 inhibitor
Synonim(y):
6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, Ibrance, PD 0332991, PD 332991, PD-0332991, PD0332991, PD991, PF 00080665, PF-00080665, PF00080665
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Palbociclib, ≥98% (HPLC)
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C1=C(N2C3CCCC3)N=C(NC4=CC=C(N5CCNCC5)C=N4)N=C1)=C(C(C)=O)C2=O
InChI
1S/C24H29N7O2/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29)
Klucz InChI
AHJRHEGDXFFMBM-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Przechowywanie i stabilność
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Bone marrow,male reproductive organs
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Poznaj analizę szlaków białkowych, w tym przesiewanie bibliotek chemicznych i modulowanie szlaków za pomocą małych cząsteczek.
Poznaj analizę szlaków białkowych, w tym przesiewanie bibliotek chemicznych i modulowanie szlaków za pomocą małych cząsteczek.