PZ0326
PF-03549184
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3′,4′-dichloro[1,1′-biphenyl]-4-yl)-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, PF-9184
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H14Cl2N2O4S/c22-16-10-7-13(11-17(16)23)12-5-8-14(9-6-12)25-19(21(24)27)20(26)15-3-1-2-4-18(15)30(25,28)29/h1-11,26H,(H2,24,27)
Klucz InChI
YGTUCAUHSJOJCQ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)