343210
FITC Labeling Kit
Synonim(y):
FITC Antibody Labeling Kit, FITC Conjugation Kit, Fluorescent Labeling Kit
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
Poziom jakości
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Komponenty
Ostrzeżenie
Zasada
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
2. Using the two absorbance readings, calculate the F/P molar ratio of the FITC/Protein conjugate using the following equation:<div class="Bio_doc_image">Figure 1: F/P Molar Ration
</div>
3. There are 2 equations used for the determination of the concentration of the FITC-antibody conjugate. If the protein used for conjugation was IgG, use the following equation to estimate the concentration of the labeled antibody:<div class="Bio_doc_image"><p class="title">Figure 2: Concentration of FITC-IgG
</div>If the protein conjugated was not IgG, use the following equation to estimate the concentration of conjugated protein:<div class="Bio_doc_image">Figure 3: Concentration of FITC-Protein
</div>Where E0.1% is the A280 reading of a 1 mg/ml solution of the unconjugated protein, as measured in a cuvette of 1 cm path length.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1