Merck
PZ0235
Sigma-Aldrich
PF-04691502
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-8-[trans-4-(2-hydroxyethoxy)cyclohexyl]-6-(6-methoxy-3-pyridinyl)-4-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-4691502, PF04691502
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.48
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
, white to yellow to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC1=C(C(N([C@H]2CC[C@H](OCCO)CC2)C3=O)=NC(N)=N1)C=C3C4=CN=C(OC)C=C4
InChI
1S/C22H27N5O4/c1-13-17-11-18(14-3-8-19(30-2)24-12-14)21(29)27(20(17)26-22(23)25-13)15-4-6-16(7-5-15)31-10-9-28/h3,8,11-12,15-16,28H,4-7,9-10H2,1-2H3,(H2,23,25,26)/t15-,16-
Klucz InChI
XDLYKKIQACFMJG-WKILWMFISA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-04691502 jest silnym podwójnym inhibitorem mTOR/PI3K z wartościami Ki wynoszącymi 1,6, 1,8, 1,9, 2,1 i 16 nM odpowiednio dla ludzkich PI 3-K δ, α, β, γ i mTOR, bez znaczącej aktywności hamującej dla ponad 80 innych kinaz białkowych, w tym kinaz PI 3-K i członków rodziny MAPK. PF-04691502 wykazał aktywność przeciwnowotworową w kilku ksenograftach niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) i liniach komórkowych raka jajnika. PF-04691502 jest obecnie w fazie badań klinicznych.
PF-04691502 jest silnym podwójnym inhibitorem mTOR/PI3K.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)