Kluczowe dokumenty
PZ0196
Sigma-Aldrich
Tenidap
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(3Z)-5-Chloro-2,3-dihydro-3-(hydroxy-2-thienylmethylene)-2-oxo-1H-indole-1-carboxamide, CP 66248
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9ClN2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.75
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
faintly yellow to dark yellow
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(ccc1)C(=O)c2c3c([n](c2O)C(=O)N)ccc(c3)Cl
InChI
1S/C14H9ClN2O3S/c15-7-3-4-9-8(6-7)11(13(19)17(9)14(16)20)12(18)10-2-1-5-21-10/h1-6,19H,(H2,16,20)
Klucz InChI
IZSFDUMVCVVWKW-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Tenidap jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwreumatycznym o różnorodnym działaniu. Tenidap preferencyjnie hamuje COX-1 z wartością IC50 wynoszącą 30 nM, a także wykazuje mniejszą aktywność hamującą wobec COX-2 i 5-lipoksygenazy (wartości IC50 wynoszą odpowiednio 1,2 i > 30 μM dla COX-2 i 5-lipoksygenazy). Tenidap jest również modulatorem cytokin, otwiera do wewnątrz prostujące kanały hKIR2.3 (EC50 = 402 nM) i wykazano, że moduluje cytoplazmatyczne pH i hamuje transport anionów in vitro.
Tenidap jest lekiem przeciwzapalnym, przeciwreumatycznym i modulatorem cytokin.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tenidap.
R Madhok
Lancet (London, England), 346(8973), 481-485 (1995-08-19)
J C Fernandes et al.
The Journal of rheumatology, 25(5), 951-958 (1998-05-23)
To examine the effect of tenidap on the expression of collagenase- and interleukin 1beta (IL-1beta) genes in experimental canine osteoarthritis (OA). The anterior cruciate ligaments of the right stifle joints of experimental dogs were sectioned by a stab wound incision
X Ayral et al.
Osteoarthritis and cartilage, 11(3), 198-207 (2003-03-08)
To test the hypothesis that tenidap has a structure-modifying effect in human knee osteoarthritis. multicenter, prospective, randomized, double blind, 1 year duration. primary painful knee osteoarthritis (ACR criteria) of the medial tibiofemoral compartment, medial joint space width > or =2mm
Tenidap: not just another NSAID?
J M Canvin et al.
Annals of the rheumatic diseases, 55(2), 79-82 (1996-02-01)
S D Nelson
Advances in experimental medicine and biology, 500, 33-43 (2002-01-05)
This chapter provides just a few newer examples of structural moieties found in drugs that have been associated with reactive metabolite formation and toxicities. For a discussion of several other structures in drugs that undergo metabolic activation to reactive intermediates