Kluczowe dokumenty
PZ0174
Sonepiprazole hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[4-[2-[(1S)-Isochroman-1-yl]ethyl]piperazin-1-yl]benzenesulfonamide hydrate, PNU-101387, PNU-101387G, U-101387
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N2CCN(CC[C@@H]3OCCc4ccccc34)CC2
InChI
1S/C21H27N3O3S/c22-28(25,26)19-7-5-18(6-8-19)24-14-12-23(13-15-24)11-9-21-20-4-2-1-3-17(20)10-16-27-21/h1-8,21H,9-16H2,(H2,22,25,26)/t21-/m0/s1
Klucz InChI
WNUQCGWXPNGORO-NRFANRHFSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.