Merck
PZ0158
Sigma-Aldrich
PF 3845 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-3-Pyridinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methyl]-1-piperidinecarboxamide hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23F3N4O2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.46 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥45 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.FC(F)(F)c1ccc(Oc2cccc(CC3CCN(CC3)C(=O)Nc4cccnc4)c2)nc1
InChI
1S/C24H23F3N4O2.H2O/c25-24(26,27)19-6-7-22(29-15-19)33-21-5-1-3-18(14-21)13-17-8-11-31(12-9-17)23(32)30-20-4-2-10-28-16-20;/h1-7,10,14-17H,8-9,11-13H2,(H,30,32);1H2
Klucz InChI
CVQMBUCCSAKASE-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF 3845 is a potent, irreversible inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH), the principle enzyme involved in the degradation of the endocannabinoid anandamide. The endocannabinoid system is a target for therapeutic pain relief. PF-3845 is a covalent inhibitor that carbamylates FAAH′s serine nucleophile. It high selectivity over other enzymes including FAAH-2. In mouse studies, PF-3845 has been shown to raise brain anandamide levels for up to 24 hr; and in a rat model it produced significant reduction of inflammatory pain..
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)