Merck
PZ0152
Sigma-Aldrich
UK-356618
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2R)-N1-[(1S)-2,2-Dimethyl-1-({[(1R)-1-phenylethyl]amino}carbonyl)propyl]-2-{3-[(3-methyl-4-phenyl)-phenyl]propyl}-(N4-hydroxy)butanediamide, UK-356,618
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H43N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
557.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D >+25.0°, c = 0.5 in methanol
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCc1ccc(c(C)c1)-c2ccccc2)CC(=O)NO)C(C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C34H43N3O4/c1-23-21-25(19-20-29(23)27-16-10-7-11-17-27)13-12-18-28(22-30(38)37-41)32(39)36-31(34(3,4)5)33(40)35-24(2)26-14-8-6-9-15-26/h6-11,14-17,19-21,24,28,31,41H,12-13,18,22H2,1-5H3,(H,35,40)(H,36,39)(H,37,38)/t24-,28-,31-/m1/s1
Klucz InChI
JJHRUUKMPWUYIB-HVOSOHGQSA-N
Zastosowanie
UK-356618 has been used as a specific matrix metalloproteinase 3 (MMP3) inhibitor to study its effect on amitriptyline-induced glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) mRNA expression and to confirm its influence on amitriptyline-induced zymographic MMP-9 activation in rat C6 astroglial cells.
Działania biochem./fizjol.
UK 356618 has the potential to inhibit interleukin (IL)-6-induced cell migration in NCI H446 small cell lung cancer cells in vitro.
UK-356,618 is a potent, selective inhibitor of Matrix metalloproteinase MMP3 (stromelysin-1). MMP-3 IC50 = 5.9 nM, selectivity is 140-fold vs MMP-1, -2, -9, and -14.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3