Merck
PZ0141
Sigma-Aldrich
PD-156707
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]ethylidene]-1,3-benzodioxole-5-acetic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H25O9·Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
528.48
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)\C(Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)=C(/C(=O)O[Na])c3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C28H26O9.Na/c1-32-19-8-5-17(6-9-19)26(29)20(11-16-12-23(33-2)27(35-4)24(13-16)34-3)25(28(30)31)18-7-10-21-22(14-18)37-15-36-21;/h5-10,12-14H,11,15H2,1-4H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/b25-20-;
Klucz InChI
ZLHQEGFYBMZQGM-RKVLWQGQSA-M
Działania biochem./fizjol.
PD-156707 is a selective endothelin receptor (ETA) antagonist.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Receptory endoteliny w Podręczniku klasyfikacji receptorów i przekazywania sygnałów. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)