Merck
PZ0129
Sigma-Aldrich
CP-380736
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4(3H)-quinazolinone, PF-00520893
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white to light tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
COCCOc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCOC
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(15-9-16-14(10)17)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16,17)
Klucz InChI
PMQWTUWLIGJTQD-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
CP-380736 jest inhibitorem receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). EGFR jest kinazą tyrozynową, która aktywuje szlaki MAPK, JNK i Akt i jest ważnym mediatorem kilku rodzajów raka, w tym raka płuc i glejaka wielopostaciowego.
CP-380736 is selective inhibitor of epidermal growth factor receptor.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań z zakresu biologii fosfatazy kinazowej. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów z zakresu biologii fosfatazy kinazowej. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Belén Sánchez-Maldonado et al.
Stem cells and development, 27(22), 1557-1576 (2018-09-27)
Cell spheroids are inducible or spontaneously generated cell aggregates produced in vitro that can provide a valuable model for developmental biology, stem cell biology, and cancer therapy research. This investigation aimed to define the cellular identity of spheroids spontaneously generated
Produkty
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.