Key Documents
PRS4259
Sigma-Aldrich
Anti-FABP7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BLBP, Anti-Fatty acid binding protein 7, brain, Anti-MRG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP7(2173)
Immunogen
a 17 amino acid peptide from near the center of human FABP7.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4259.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
June-Hee Park et al.
PloS one, 9(5), e94755-e94755 (2014-05-14)
Dividing cells can be detected in the live brain by positron emission tomography or optical imaging. Here we apply proton magnetic resonance spectroscopy (1HMRS) and a widely used spectral fitting algorithm to characterize the effect of increased neurogenesis after electroconvulsive