Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
PRS3331
Sigma-Aldrich
Anti-XIAP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-X-linked inhibitor of apoptosis
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XIAP(331)
Opis ogólny
XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein) należy do rodziny inhibitorów apoptozy (IAP). Znajduje się na chromosomie Xq25.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający 13 aminokwasom na C-końcu ludzkiego XIAP.
Zastosowanie
Anty-XIAP został użyty w immunohistochemii {16,17}.
Działania biochem./fizjol.
XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein) moduluje kilka procesów komórkowych, takich jak sygnalizacja TGF-β (transformujący czynnik wzrostu β), szlak NF-κB (czynnik jądrowy-κB), autofagia i odpowiedzi zapalne. Mutacje XIAP są związane z zespołem limfoproliferacyjnym sprzężonym z chromosomem X typu 2 (XLP-2).
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3331.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Distinct 5' UTRs regulate XIAP expression under normal growth conditions and during cellular stress
Riley A, et al.
Nucleic Acids Research, 38(14), 4665-4674 (2010)
Acute administration of ucf-101 ameliorates the locomotor impairments induced by a traumatic spinal cord injury
Reigada D, et al.
Neuroscience, 300, 404-417 (2015)
Chao Chen et al.
Oncology letters, 15(1), 821-832 (2018-02-07)
The X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) is the best characterized member of the IAP family and is a potent inhibitor of the caspase/apoptosis pathway. It has also been revealed that XIAP has additional biological functions that rely on its
Zhuan Zhou et al.
EBioMedicine, 15, 48-61 (2017-01-04)
The emerging regulatory role of deubiquitinases (DUBs) has been implicated in various fundamental processes and pathogenesis. To determine the pivotal role that DUBs play in mediating tumorigenesis, we have performed a non-biased screen of 67 human DUBs based on a
Yiping Zhang et al.
OncoTargets and therapy, 11, 8751-8759 (2018-12-26)
Carboplatin is a first-line treatment for ovarian cancer. However, most patients develop resistance and undergo disease recurrence. This study aims to explore the relationship between the expression of X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) and carboplatin sensitivity in ovarian cancer.