PLA0273
Rabbit anti-c-Jun Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
AP-1, AP1, Jun activation domain binding protein, activator protein 1, c-Jun, enhancer-binding protein AP1, jun oncogene, jun proto-oncogene, p39, proto-oncogene c-Jun, v-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nr dostępu
NP_002219.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rabbit ... c-Jun(3725)
Immunogen
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1