Kluczowe dokumenty
PLA0106
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-MSH2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
COCA1, FCC1, HNPCC, HNPCC1, LCFS2, MutS białko homolog 2, hMSH2, mutS (E. coli) homolog 2 (rak okrężnicy; niepolipowatość typu 1), mutS homolog 2, niepolipowatość typu 1, niepolipowatość typu 1 (E. coli), rak jelita grubego
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:1,000-1:5,000
nr dostępu
P43246
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rabbit ... MSH2(4436)
Immunogen
Epitop rozpoznawany przez PLA0106 mapuje się do regionu między resztami 1 i 50 ludzkiego homologa mutS 2 przy użyciu numeracji podanej w wpisie Swiss-Prot P43246 (GeneID 4436).
Postać fizyczna
Bufor tris-cytrynian/fosforanowy, pH 7-8, zawierający 0,09% azydku sodu
Inne uwagi
MSH2 jest integralnym składnikiem systemu naprawy niedopasowań DNA (MMR), który działa w celu rozpoznawania nieprawidłowych struktur i sygnałów do naprawy niedopasowań pojedynczych zasad lub pętli w replikowanym DNA. Wykazano również, że MSH2 działa jako anty-rekombinaza i może odgrywać rolę w negatywnej regulacji naprawy DNA. MSH2 może heterodimeryzować z MSH3 lub MSH6. Mutacje w MSH2 są powiązane z dziedzicznym rakiem jelita grubego bez polipowatości (HNPCC).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kimberly C Wiegand et al.
Human pathology, 45(6), 1258-1268 (2014-04-29)
ARID1A/BAF250a has been recently implicated as a tumor suppressor in gastric cancer. We sought to clarify the clinical significance of BAF250a/ARID1A in relation to other clinical parameters and relevant biomarkers in gastric carcinoma. Cases from 2 separate cohorts of patients
Raul Alvarado-Bachmann et al.
Molecular medicine reports, 10(2), 1003-1006 (2014-05-27)
Knowledge of the molecular biology of primary colorectal cancer (CRC) has improved in recent years, and one reason for this is the identification of microsatellite instability (MSI), which occurs in up to 15% of sporadic CRC. However, less is known
Anne-Sophie Bats et al.
Anticancer research, 34(6), 3211-3215 (2014-06-13)
To assess the feasibility of Microsatellite Instability (MSI) analysis in uterine cavity washings for detecting endometrial cancer in Lynch syndrome. This was a proof-of-concept study in Lynch syndrome patients, scheduled for hysterectomy. At the beginning of surgical procedure, uterine cavity