Kluczowe dokumenty
SAB4701025
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ku80 antibody produced in mouse
clone MEM-54
Synonim(y):
DNA helicase p80
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-54, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: 5 μg/mL
nr dostępu
NP_066964.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KU80(7520)
Opis ogólny
The antibody MEM-54 reacts with Ku80, a 80 kDa subunit of Ku autoantigen (heterodimer of 72 and 87 kDa polypeptides). Ku autoantigen is involved in DNA repair and in V(D)J recombination through its ability to bind DNA double-strand breaks.
Immunogen
human whole T-lymphocytes
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.