PLA0081
Rabbit anti-HIF1-alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, HIF-1-alpha, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, MOP1, PAS domain-containing protein 8, PASD8, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), bHLHe78, basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, class E basic helix-loop-helix protein 78, hypoxia inducible factor 1, hypoxia-inducible factor 1, hypoxia-inducible factor 1 alpha isoform I.3, hypoxia-inducible factor1alpha, member of PAS protein 1, member of PAS superfamily 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nr dostępu
Q16665
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rabbit ... HIF1-alpha(3091)
Immunogen
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)