Kluczowe dokumenty
PLAK0139
Sigma-Aldrich
Zestaw przeciwciał HIF1-alfa i fosfo-MCM2 [S108] 7508
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
metody
proximity ligation assay: suitable (indirect)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Produkt PLAK0139, Powered by Bethyl Laboratories, został wstępnie zakwalifikowany do stosowania w teście ligacji zbliżeniowej(7508). Technologia 7508 umożliwia wizualizację interakcji białkowych w utrwalonych komórkach i próbkach tkanek przy zachowaniu endogennych poziomów ekspresji białek.
The secondary-conjugate (indirect) method of PLA® requires the use of a pair of Duolink® probes, one PLUS and one MINUS, and your choice of Detection Reagents. Accessories include Wash Buffers and Mounting Media.
Powiązanie
Ten zestaw zawiera przeciwciało PLA0304 i przeciwciało PLA0026, które zostały wstępnie zakwalifikowane jako para przeciwciał do stosowania w teście ligacji zbliżeniowej. Aby zobaczyć wszystkie produkty Duolink, odwiedź stronę sigma-aldrich.com/duolink.
Komentarz do analizy
Przeciwciało dla HIF1-alfa (PLA0304) jest używane w rozcieńczeniu 1:10 000, a przeciwciało dla fosfo-MCM2[S108] (PLA0026) jest używane w rozcieńczeniu 1:1 000 do zastosowań PLA.
Informacje prawne
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)