Kluczowe dokumenty
PCG2019
Sigma-Aldrich
TruPAGE Precast Gels
4-8%, 10 x 8cm, 12-well
Synonim(y):
Precast Gels for SDS-PAGE, Precast Polyacrylamide Gels
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
opis
for use with Bio-Rad Mini-PROTEAN™ Tetra Cell, Mini-PROTEAN Dodeca™, Mini-PROTEAN II and 3 cells reverse device gasket to flat side
okres trwałości
24 mo. at 2‑8 °C (from the date of manufacture)
opakowanie
box of 10 ea
stężenie
4-8% polyacrylamide
kaseta szer. × dł.
10 cm × 8 cm
grubość żelu
1 mm
rozmiar dołka × pojemność
12 wells × 35 μL
kompatybilność
for use with Hoefer Mighty Small II and Tall Mighty Small (SE 260 and SE280)
temp. przechowywania
2-8°C
Cechy i korzyści
Prefabrykowane żele TruPAGE SDS-PAGE zapewniają lepszą rozdzielczość białek, odporność na rozerwanie i wydłużony okres trwałości. Żele TruPAGE zawierają trietanoloaminę (TEA) i trycynę, charakteryzując się neutralnym pH środowiska roboczego, które pomaga zapobiegać modyfikacji białek w trakcie eksperymentu.
Żele są dostępne w dwóch rozmiarach kaset żelowych (10 x 10 cm i 10 x 8 cm) w celu zwiększenia kompatybilności sprzętu. Żele TruPAGE mają bardzo wysokie dołki, aby zapobiec przepełnieniu między pasami i są dostępne w dwóch formatach dołków (12-dołkowy i 17-dołkowy). Żele TruPAGE są dostępne w kilku różnych stężeniach (10%, 12%, 4-8%, 4-12% i 4-20%), aby zapewnić pożądaną rozdzielczość białek o dowolnej wielkości. Należy zapoznać się z tabelą migracji, aby wybrać odpowiednią kombinację prefabrykowanego żelu i buforu roboczego do potrzeb eksperymentalnych. Aby zapewnić optymalne wyniki i powtarzalność, podczas pracy z żelami TruPAGE należy używać wyłącznie buforów opracowanych przez TruPAGE. Prosimy o zapoznanie się z Biuletynem Technicznym TruPAGE w celu uzyskania receptur buforów i ogólnych wytycznych dotyczących pracy.
  • Długi okres trwałości - 2 lata od daty produkcji przy prawidłowym przechowywaniu.
  • Wysoka wydajność - wydłużone żele rozdzielcze o pełnej długości zapewniają lepszą rozdzielczość.
  • Trwałość - mocniejsze niż standardowe żele poliakrylamidowe, zapobiegają rozerwaniu podczas przetwarzania po elektroforezie.
  • Bardzo wysokie studzienki - Eliminują rozlewanie się próbek i umożliwiają ładowanie większych objętości próbek dzięki ząbkom studzienek, które wystają ponad tylną płytę kasety z żelem.
  • Doskonała kompatybilność - żele TruPAGE są kompatybilne z popularnym sprzętem do żelowania, w tym z Sigma-Aldrich's Dual Run Tank (Z741768) i innymi producentami, takimi jak Life Technologies, 2758, 8064, 8063, CBS Scientific, a także innymi, umożliwiając dalsze korzystanie z już posiadanego sprzętu.
  • Szybkość - czas pracy już od 30 minut.
  • Świetna wartość - żele i bufory oferują oszczędną alternatywę bez poświęcania wydajności i integralności eksperymentu.
TruPAGE Precast Gels Migration Chart.
Informacje prawne
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Hoefer is a registered trademark of Hoefer, Inc.
Lonza is a registered trademark of Lonza Group Ltd.
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)