SAB5202071
Monoclonal Anti-beta 4 Spectrin-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone S393-2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SPTBN4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S393-2
monoclonal
opis
clone S393-2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 200 kDa
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human (Tested), rat (Predicted), African green monkey (Tested), mouse (Predicted)
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPTBN4(57731)
Immunogen
Zastosowanie
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: monkey COS-Beta-4-Spectrin-His
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: SK-N-BE
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Does not cross react with other Beta-spectrins
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_066022.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)